Kluczowe dokumenty
820017
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, phenyl phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
dł. × śr. wewn.:
5 cm × 2 mm
powierzchnia:
100 m2/g
wielkość cząstki:
2.3 μm
grupa aktywna macierzy:
phenyl phase
Matryca:
spherical silica
Nazwa produktu
TSKgel® Super-Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L11
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 20017
zakres etykietowania
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
80 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2 mm
powierzchnia
100 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
2.3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
TSKgel® Super-Phenyl columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with phenyl groups. The small particle size used in Super Series and TSKgel ODS-140HTP columns provides the highest efficiency of all TSKgel reversed phase columns. The monodispersity of the particles reduces column back pressure to values more typical of larger particles, thus allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings. TSKgel Super-Phenyl columns are less hydrophobic than TSKgel Super-Octyl and TSKgel Super-ODS columns. They are an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
Postać fizyczna
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)