Kluczowe dokumenty
842177
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® Super-Phenyl Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L11
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 42177
zakres etykietowania
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
powierzchnia
100 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
2.3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny 977 Super-Phenyl są wypełnione monodyspersyjnymi sferycznymi cząstkami krzemionki o wielkości 2 mikronów (nominalna, średnia wielkość cząstek wynosi 2,3 mikrona) połączonymi kowalencyjnie z grupami fenylowymi. Niewielki rozmiar cząstek stosowany w kolumnach Super Series i TSKgel ODS-140HTP zapewnia najwyższą wydajność spośród wszystkich kolumn TSKgel z fazą odwróconą. Monodyspersyjność cząstek zmniejsza przeciwciśnienie kolumny do wartości bardziej typowych dla większych cząstek, umożliwiając w ten sposób stosowanie wyższych natężeń przepływu niż w przypadku innych 2-mikronowych pakietów. Kolumny TSKgel Super-Phenyl są mniej hydrofobowe niż kolumny TSKgel Super-Octyl i TSKgel Super-ODS. Są one doskonałym wyborem do peptydów, białek, aminokwasów, trawień tryptycznych, nukleotydów, cząsteczek farmaceutycznych i próbek żywności/napojów.
Wymaga uchwytu kasety ochronnej, PN 819308.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)