Kluczowe dokumenty
819805
TOYOPEARL® Ether-650M Nośniki luzem
bottle of 25 mL, phase ether, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19805
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ether phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
1-13
pojemność
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl Ether-650 ma najwyższą hydrofilowość spośród ligandów HIC oferowanych przez Tosoh Bioscience. Jest przydatna w przypadku bardzo hydrofobowych cząsteczek, takich jak białka błonowe. Zazwyczaj stosuje się ją w pośrednich etapach oczyszczania i polerowania. W przypadku wysokowydajnych separacji zaleca się stosowanie żywicy TSKgel Ether-5PW. Oba produkty mają taką samą selektywność.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)