Kluczowe dokumenty
816173
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 100 μm
Synonim(y):
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
opis
Ether-650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
liquid
opakowanie
bottle of 100 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
polymer (65 μm)
grupa aktywna macierzy
Ether phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
1-13
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)