Kluczowe dokumenty
819672
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Super-ODS Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh Super-ODS, 19672
zakres etykietowania
8% Carbon, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
powierzchnia
100 m2/g
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.3 μm
wielkość porów
140 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
TSKgel Super-ODS Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-ODS columns.
Postać fizyczna
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)