Kluczowe dokumenty
819541
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Super-ODS, 19541
zakres etykietowania
8% Carbon, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2 mm
powierzchnia
100 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.3 μm
wielkość porów
140 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny 977 Super-ODS są wypełnione monodyspersyjnymi sferycznymi cząstkami krzemionki o wielkości 2 mikronów (nominalna, średnia wielkość cząstek wynosi 2,3 mikrona) połączonymi kowalencyjnie z grupami fenylowymi. Niewielki rozmiar cząstek stosowany w kolumnach Super Series i TSKgel ODS-140HTP zapewnia najwyższą wydajność spośród wszystkich kolumn TSKgel z fazą odwróconą. Monodyspersyjność cząstek zmniejsza przeciwciśnienie kolumny do wartości bardziej typowych dla większych cząstek, umożliwiając w ten sposób stosowanie wyższych natężeń przepływu niż w przypadku innych 2-mikronowych pakietów. Kolumny TSKgel Super-ODS są bardziej hydrofobowe niż kolumny TSKgel Super-Octyl i TSKgel Super-Phenyl. Są one doskonałym wyborem dla peptydów, białek, aminokwasów, trawień tryptycznych, nukleotydów, cząsteczek farmaceutycznych i próbek żywności/napojów.
Postać fizyczna
Dostarczany w 70% metanolu - 30% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)