Kluczowe dokumenty
819306
TSKgel® SuperHZ4000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SuperHZ4000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19306
Parametry
0.7 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
200 Å
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
TSKgel SuperHZ4000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 400,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Postać fizyczna
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)