Kluczowe dokumenty
818074
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Media luzem
phase amine-activated, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
opis
Adsorption Capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18074
zakres etykietowania
100 μmol/mL±30 ligand density
Parametry
pressure (max. 3 bar)
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
amine, primary
amine-activated phase
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
1000 Å
pH
2-13
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny są odporne na bufory wodne i roztwory soli, roztwory alkaliczne o stężeniu 1 mol/l, nieutleniające kwasy mineralne o stężeniu 1 mol/l, mocznik o stężeniu 8 mol/l, chlorowodorek guanidyny o stężeniu 6 mol/l, niechlorowcowane rozpuszczalniki organiczne i detergenty. Nie są kompatybilne z silnymi utleniaczami i rozpuszczalnikami chlorowcowanymi.
Żywica Toyopearl AF-Amino-650 jest reaktywną żywicą stosowaną do sprzęgania specyficznych ligandów w chromatografii powinowactwa. Ligandy są unieruchamiane poprzez tworzenie wiązań peptydowych lub aminowanie redukcyjne poprzez odpowiednie grupy karboksylanowe lub aldehydowe.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)