Kluczowe dokumenty
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
wielkość cząstki:
65 μm
grupa aktywna macierzy:
aldehyde phase
wielkość porów:
1000 Å
Matryca:
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
opis
phase filter (Formyl)
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17396
zakres etykietowania
40-70 μeq/mL ligand density
Parametry
pressure (max. 3 bar)
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
aldehyde phase
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
1000 Å
pH
6-9
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
Postać fizyczna
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)