814460
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Amide-80, 30 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14460
Parametry
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
30 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 21.5 mm
powierzchnia
450 m2/g
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)