Kluczowe dokumenty
814451
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, m-aminophenyl boronate phase
Synonim(y):
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
product name
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14451
Parametry
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
metody
LPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 8 mm
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
m-aminophenyl boronate phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
2-9
pojemność
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Each TSKgel Guardgel Kit contains:
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
  • column holder
  • glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
  • 2 external endfittings
  • 2 caps with M6 threads
  • packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)