Kluczowe dokumenty
814007
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, phenyl phase, octadecyl
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, octadecyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14007
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 8 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
phenyl phase, octadecyl
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cząsteczki na bazie polimerów do HPLC z fazą odwróconą (RP) mają generalnie dwie zalety w porównaniu z cząsteczkami na bazie krzemionki: Są bardziej tolerancyjne na warunki pracy przy wysokim i niskim pH i nie mają interakcji silanolowych, które powodują ogonowanie pików silnie zasadowych analitów. Ponadto, niektóre krzemionki mają wewnętrzną zawartość metali, która może powodować problemy z chelatowaniem wrażliwych biomolekuł, prowadząc do słabego odzysku. Kolumny polimerowe 977 są dostępne z grupami funkcyjnymi C18 i fenylowymi oraz z różnymi porowatościami cząstek. Szybka kinetyka i ilościowy odzysk białek przy obciążeniu submikrogramowym są charakterystyczne dla nieporowatych kolumn TSKgel Octadecyl-NPR na bazie żywicy.
  • Cząsteczki Octadecyl-2PW mają pory o wielkości 125 A.
  • Cząsteczki oktadecylo-4PW mają pory o wielkości 500 A.
  • Cząsteczki Phenyl-5PW RP mają pory 1000 A
  • Cząsteczki Octadecyl-NPR są nieporowate
Postać fizyczna
Wysyłany w 30% metanolu - 70% wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)