808038
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase iminodiacetic acid, bottle of 100 g, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Polecane produkty
opis
phase filter (Epoxy)
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
powder (dry, free-flowing)
opakowanie
bottle of 100 g
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08038
zakres etykietowania
800 μeq/g ligand density
Parametry
pressure (max. 3 bar)
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
iminodiacetic acid phase
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
1000 Å
pojemność
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
metoda separacji
affinity
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)