808030
TSKgel® G2500PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
TSKgel® G2500PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08030
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
60 cm × 21.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
17 μm
wielkość porów
<200 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)