Kluczowe dokumenty
807575
TSKgel® SP-5PW HPLC Column
phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh SP-5PW, 07575
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 21.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kolumny TSKgel SP-5PW są wypełnione porowatymi hydrofilowymi kulkami polimerowymi, które są modyfikowane powierzchniowo silnym kationitem. Są one używane do separacji i analizy białek, peptydów i innych biologicznie aktywnych cząsteczek. Kolumny TSKgel SP-5PW mają taką samą chemię szkieletu i selektywność jak masowe żywice Toyopearl SP-650 i TSKgel SP-5PW.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)