Key Documents
807156
TSKgel® SCX (Na+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
product name
TSKgel® SCX (Na+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L58
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh 07156
Parametry
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
macierz
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
1-14
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
This TSKgel® SCX (Na+)column is packed with 5mm porous spherical particles which are surface modified with a strong (sulfonic acid) cation exchanger in the sodium form. TSKgel SCX (Na+) columns are optimized for the separation and analysis of organic acids, saccharides and alcohols.
Postać fizyczna
Shipped in DI water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)