Key Documents
806763
TSKgel® PW-Type (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 06763
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 7.5 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G1000PW & G2000PW columns, 13μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Postać fizyczna
Shipped in water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)