Kluczowe dokumenty
78884
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)