Merck
67014-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.0% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
60 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
Matryca
particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5.0 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny 7938 160Å Peptide C18 zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wydajną separację peptydów, a także małych białek. Kolumny te zawierają zaawansowane cząstki Fused-Core z porami o strategicznym rozmiarze 160 Å, aby umożliwić zoptymalizowaną dyfuzję peptydów. Ta cecha sprawia, że kolumny te są doskonałym wyborem do mapowania peptydów. Dodatkowo, sterycznie chronione ligandy C18 zapewniają dodatkową stabilność, umożliwiając stosowanie kolumn w rozszerzonym zakresie pH (2-9) i wysokich temperaturach (do 90 °C). To znacznie rozszerza zakres zastosowań do separacji biomolekuł.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)