Kluczowe dokumenty
66915-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
peptides
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.6% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
wielkość cząstki
2.7 μm
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
reversed phase
Opis ogólny
BIOshell 160 Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)