Kluczowe dokumenty
64057-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
biphenyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Chemia fazy bifenylowej 2445 Express oferuje alternatywną selektywność dla analitów farmaceutycznych i metabolitów leków, które nie są dobrze zatrzymywane lub trudne do rozdzielenia w tradycyjnych fazach alkilowych (C18) i fazach z wiązaniami fenylowymi. Kolumny Ascentis Express HPLC, dzięki zastosowaniu technologii cząstek 4475, mogą zapewnić zarówno wysoką prędkość, jak i wysoką wydajność cząstek o wielkości poniżej 2 μm, przy jednoczesnym utrzymaniu niższego ciśnienia wstecznego. Połączenie wysokiej wydajności i niskiego ciśnienia wstecznego jest korzystne dla użytkowników UHPLC, a także konwencjonalnych użytkowników HPLC. Więcej informacji na temat tej nowej technologii kolumn można znaleźć na stronie głównej Ascentis Express.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.