53501-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem C18 z powłoką rdzeniową (SPP)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express C18, 2.7 Micron Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
7.7% carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.
Ascentis® Express C18 is the first choice when starting a new separation method.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
53501-U | 4061838531025 |