Merck
64055-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
dł. × śr. wewn.:
3 cm × 3.0 mm
powierzchnia:
135 m2/g
wielkość cząstki:
2.7 μm
grupa aktywna macierzy:
biphenyl phase
wielkość porów:
90 Å pore size
Matryca:
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Nazwa produktu
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3.0 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 3.0 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
biphenyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis® Express biphenyl phase chemistry offers alternative selectivity for pharmaceutical analytes and drug metabolites that are not well retained or difficult to resolve on traditional alkyl (C18) and phenyl bonded phases. Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 ?m particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UHPLC users, as well as conventional HPLC users. Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.