Kluczowe dokumenty
51409-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express HILIC, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
zakres pH
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
2445 Express 2μm HILIC lub faza stacjonarna z gołej krzemionki zapewnia kolumnę UHPLC, która może być używana do tradycyjnej separacji w fazie normalnej przy użyciu niepolarnych, całkowicie organicznych faz ruchomych lub do wodnej chromatografii w fazie normalnej z typowymi fazami ruchomymi odwróconymi do hydrofilowej interaktywnej chromatografii cieczowej (HILIC) związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paweł Kubica et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 127, 184-192 (2016-01-20)
Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) coupled with tandem mass spectrometry (MS/MS) was used to separate artificial and natural sweeteners approved for use in European Union (EU). Among three tested HILIC columns (BlueOrchid PAL-HILIC, Ascentis Express Si and Acclaim™ Trinity™ P2)
Tiziana Bertolini et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 131-139 (2014-09-23)
A simple, sensitive and fast hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) method using ultraviolet diode-array detector (UV-DAD)/electrospray ionization tandem mass spectrometry was developed for the automated high performance liquid chromatography (HPLC) determination of sodium risedronate (SR) and its degradation products in
Imran Ali et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(8), 1001-1008 (2012-01-13)
Superficially porous silica particles columns (SPSPCs) are manufactured by different companies. The most common have the brand names Halo, Ascentis Express and Kinetex. These columns provide super fast, sharp peaks and moderate sample loading and back pressure. These are available
Alexandre Grand-Guillaume Perrenoud et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 275-287 (2014-08-19)
Superficially porous particles (SPP), or core shell particles, which consist of a non-porous silica core surrounded by a thin shell of porous silica, have gained popularity as a solid support for chromatography over the last decade. In the present study
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl