Kluczowe dokumenty
63306-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3.0 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L26
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
specyficzne anality
IgG
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
0.6% carbon loading
Parametry
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 3.0 mm
powierzchnia
22 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
Informacje prawne
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.