59576-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Polecane produkty
product name
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm, pkg of 2 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 3 mm
powierzchnia
200 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Oferowane kolumny HPLC Discovery C18 i C8