59563C30
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 3 mm
powierzchnia
170 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
59563C30 | 4061833497777 |