Kluczowe dokumenty
584591-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2445 Express 90 Å Bifenyl, 5,0 μm Kolumna HPLC, column size × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
5.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
rozmiar kolumny × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
wielkość cząstki
5.0 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
2445 Express 90 Å Biphenyl to szybka, wysokosprawna kolumna do chromatografii cieczowej oparta na powierzchniowo porowatej konstrukcji cząstek 4475. Cząsteczka ta stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości, otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,6 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 5 μm. Związana, gęsto zakończona dimetylo-bifenylowa faza stacjonarna zapewnia stabilne, odwrócone upakowanie fazowe ze wzmocnionymi oddziaływaniami pi-pi i łagodnymi oddziaływaniami sterycznymi dzięki dwóm sekwencyjnym grupom fenylowym związanym z podstawową krzemionką. Bifenyl 90 Å może być stosowany do związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych z alternatywną selektywnością w stosunku do C18 i jest szczególnie przydatny do oddzielania pików, które eluują wcześnie na C18 i innych fazach fenylowych.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują cząsteczki ubogie w elektrony, związki aromatyczne lub nienasycone (ketony, nitryle, alkeny).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.