Kluczowe dokumenty
582715-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
7938 Kolumna HPLC IgG 1000 Å C18, 2,7 μm, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
1.4% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
22 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
7938 IgG 1000 Å C18 to kolumna do szybkiej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na nowej konstrukcji cząstek 4475 o szerokich porach (1000 Å). Cząsteczka ta stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości, otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w cienkiej porowatej powłoce 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek 2,7 μm. Sterylnie chroniona faza związana C18 7938 IgG 1000 Å C18 zapewnia stabilne upakowanie w fazie odwróconej, które może być stosowane do oddzielania związków o wysokiej masie cząsteczkowej, takich jak białka.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują przeciwciała monoklonalne, koniugaty przeciwciał i leków, fragmenty przeciwciał i duże białka o masie cząsteczkowej do 500 kDa.
Informacje prawne
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)