577134-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L62
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)