Kluczowe dokumenty
568513-U
Supelco
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC Discovery RP18
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Discovery® HS C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
20% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
3.2 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • Metoda RP-HPLC wskazująca na stabilność do oznaczania molnupirawiru, leku na COVID-19, stosowana z wykorzystaniem nanoformulacji w badaniach przepuszczalności..: W ramach badań opracowano niezawodną metodę RP-HPLC do analizy ilościowej molnupirawiru, leku przeciw COVID-19, z wykorzystaniem nanoformulacji. W badaniu podkreślono stabilność i skuteczność metody w badaniach przepuszczalności, wykazując jej potencjał w analizie farmaceutycznej (Reçber et al., 2022).
  • Analiza terizidonu w osoczu metodą HPLC-UV i jej zastosowanie w badaniu farmakokinetycznym pacjentów z lekooporną gruźlicą...: W badaniu opracowano i zwalidowano metodę HPLC-UV do analizy terizidonu w osoczu, niezbędną do badań farmakokinetycznych u pacjentów z lekooporną gruźlicą. Niezawodność metody wspiera jej zastosowanie w badaniach klinicznych i farmakologicznych (Mulubwa i Mugabo, 2018).
  • Optymalizacja metody LC do ilościowego oznaczania doksorubicyny w próbkach osocza i moczu w świetle badań farmakokinetycznych, biomedycznych i monitorowania leków...: Niniejsze badania koncentrują się na optymalizacji metody chromatografii cieczowej do ilościowego oznaczania doksorubicyny w osoczu i moczu. Ma to kluczowe znaczenie dla badań farmakokinetycznych, biomedycznych i monitorowania leków, zapewniając dokładne i precyzyjne monitorowanie terapeutyczne (Maliszewska i in., 2018).
  • Uniwersalne oznaczanie efawirenzu w badaniach transportowych, perfuzji łożyska szczurai lizacie łożyskametodą HPLC-UV: W niniejszym badaniu wprowadzono uniwersalną metodę HPLC-UV do oznaczania efawirenzu w różnych matrycach biologicznych, w tym w badaniach transportowych, perfuzji łożyska szczura i lizacie. Jest to istotne dla badań farmakokinetycznych i dystrybucji leków (Zelena et al., 2017).
Cechy i korzyści
  • Stable, low bleed for LC-MS applications
  • Scalable from analytical to preparatory
  • Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot reproducibility
  • Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Awantika Singh et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(6), 485-496 (2015-07-15)
Adhatoda beddomei and Adhatoda vasica are popular Ayurvedic medicinal plants in India, belonging to the family Acanthaceae. Tricyclic quinazoline alkaloids are found to be the most abundant in these plants which are responsible for broad-spectrum medicinal properties. This study aims
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Ismail Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1033-1034, 261-270 (2016-09-07)
A simple, economical, fast, and sensitive RP-HPLC-UV method has been developed for the simultaneous quantification of Sorafenib and paclitaxel in biological samples and formulations using piroxicam as an internal standard. The experimental conditions were optimized and method was validated according
Lucie Zelena et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 70-77 (2017-01-17)
Efavirenz is an antiretroviral drug used in the treatment of HIV-positive patients. A simple, fast and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed in order to determine efavirenz in three types of samples provided from pharmacokinetic studies. The analysis