Kluczowe dokumenty
568423-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
3.5% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
4.5 μmol/m2
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C5 (pentyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.