Merck
567227-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
3.5% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
4.5 μmol/m2
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C5 (pentyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Discovery BIO Wide Pore C5 was designed for the efficient and reliable separation of proteins and peptides, especially hydrophobic peptides, by RP- HPLC. Long-chain phases, like C8 or C18, are often too hydrophobic for proteins and can cause excessively long retention time or even irreversible binding to the column. For this reason short-chain phases, typically C3 or C4, are often used for RP-HPLC of proteins. However, these short-chain phases are susceptible to hydrolysis, resulting in short column lifetime, especially at low pH. The Discovery BIO Wide Pore C5 gives elution order similar to a conventional C4, yet has enhanced pH stability for longer column lifetime. Generally, higher efficiency separations are achievable on the Discovery BIO Wide Pore C5 because of the improvements we have made to the silica and bonded-phase chemistry.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
HPLC oddziela i identyfikuje duże biomolekuły, takie jak białka i peptydy, przepompowując próbkę przez kolumnę wypełnioną sorbentem.
HPLC oddziela i identyfikuje duże biomolekuły, takie jak białka i peptydy, przepompowując próbkę przez kolumnę wypełnioną sorbentem.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.