Kluczowe dokumenty
56626-U
Supelco
LC-MS Post Column Flow Splitters
Fixed, Split Ratio = 5:1
Synonim(y):
Dzielnik przepływu LC-MS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.52
Zastosowanie
  • Mikroprzepływowy stripper jonów do usuwania kwasu trifluorooctowego z faz ruchomych stosowanych w HILIC-MS nienaruszonych białek...: W niniejszym badaniu przedstawiono mikroprzepływowy striper jonów zaprojektowany do skutecznego usuwania kwasu trifluorooctowego (TFA) z faz ruchomych stosowanych w chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z oddziaływaniem hydrofilowym (HILIC-MS) nienaruszonych białek, znacznie poprawiając jakość analizy (Wouters et al., 2021).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)