56429AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
apHera™ NH2 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 2 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L82
linia produktu
apHera™
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
apHera™
Parametry
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)