Kluczowe dokumenty
56034
Omnifit® Standard Bore Connector
Three-way valve connector
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
metody
LPLC: suitable
otwór
1.5 mm
kompatybilność
for use with 1/16 in. tubing
Opis ogólny
Złącze 1489 z otworem standardowym jest bardzo uniwersalne i służy do podłączania różnego rodzaju rur o twardych ściankach. Złącze z otworem standardowym posiada ręczny zawór na każdym końcu, dzięki czemu przepływ może być włączany lub wyłączany w zależności od potrzeb. Jest on używany głównie do łączenia przewodów cieczy, pobierania próbek i mieszania.
Zastosowanie
Złącze 1489 Standard Bore Connector zostało użyte do skonstruowania systemu wtrysku przepływowego do amperometrycznego oznaczania takryny.
Cechy i korzyści
O-rings and PTFE cone included.
Informacje prawne
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flow-Injection Amperometric Determination of Tacrine based on Ion Transfer across a Water-Plasticized Polymeric Membrane Interface.
Joaquin, A. C.
Sensors, 7, 1185-1192 (2007)
Modern Instrumental Techniques
Keith, A
Soil and Environmental Analysis, 1-700 (2003)