Kluczowe dokumenty
55487-U
Supelco
Discovery® Glycan SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit
polypropylene
Poziom jakości
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
12 mL
zanieczyszczenia
<5% Water content
Matryca
polyamide resin base material
grupa aktywna macierzy
amide, poly- phase
wielkość cząstki
50-160 μm
zakres pH
4.5-7.5(surface pH)
gęstość nasypowa
0.2‑0.3 g/mL
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Mechanizm retencji: Faza odwrócona
Kompatybilność matrycy próbki: Roztwory wodne lub metanolowe
  • Żywica poliamidowa: Wielkość cząstek: 50-160 μm, pH Surf: 4,5-7,5, Gęstość: 0,2-0,3 cm3/g, Zawartość wody: <5%.
  • Przydatna do ekstrakcji gylkanów z roztworów wodnych.
  • Służy do adsorpcji związków polarnych (grupy -OH, zwłaszcza związków fenolowych) z roztworów wodnych lub metanolowych w mechanizmie fazy odwróconej poprzez silne wiązanie wodorowe między grupami hydroksylowymi związku i grupami amidowymi żywicy.
  • Może być również stosowany do ekstrakcji garbników, chlorofilu, kwasu humusowego, farmakologicznie aktywnych terpenoidów, flawanoidów, kwasu galusowego, katecholu A, kwasu protokatechowego, floroglucynolu, aromatycznych kwasów karboksylowych i związków nitroaromatycznych.
  • Nieodwracalnie zatrzymuje chinony.
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jarod A Zepp et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(11), 3849-3857 (2017-10-27)
This study identifies a novel mechanism linking IL-17A with colon tissue repair and tumor development. Abrogation of IL-17A signaling in mice attenuated tissue repair of dextran sulfate sodium (DSS)-induced damage in colon epithelium and markedly reduced tumor development in an
Heng Liang Tan et al.
Scientific reports, 8(1), 11608-11608 (2018-08-04)
Monoclonal antibodies (mAbs) are used as targeted therapies against cancers. These mAbs kill cancer cells via various mechanisms of actions. In this study, human embryonic stem cells (hESCs) was used as the immunogen to generate a panel of antibodies. From
Haley Shelley et al.
AAPS PharmSciTech, 19(6), 2554-2563 (2018-06-28)
Nepafenac is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), currently only available as 0.1% ophthalmic suspension (Nevanac®). This study utilized hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD) to increase the water solubility and trans-corneal permeation of nepafenac. The nepafenac-HPBCD complexation in the liquid and solid states were
Chiara Setti et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 130, 71-82 (2018-06-22)
Emulsions are known to be effective carriers of hydrophobic drugs, and particularly injectable emulsions have been successfully implemented for in vivo controlled drug release. Recently, high internal phase emulsions have also been used to produce porous polymeric templates for pharmaceutical
Hsin-Yuan Chen et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 49(5), 1970-1986 (2018-09-21)
Uterine leiomyomas (ULs) are benign uterine tumors, and the most notable pathophysiologic feature of ULs is excessive accumulation of extracellular matrix (ECM). Fucoidan is a polysaccharide extracted from brown seaweeds that has a wide range of pharmacological properties, including anti-fibrotic
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
55487-U4061833528761