Kluczowe dokumenty
5.31662
Sigma-Aldrich
Inhibitor JHDM VIII, SD70
Synonim(y):
N-(furan-2-ylo(8-hydroksychinolin-7-ylo)metylo)izobutyramid, N-(2-furylo(8-hydroksy-7-chinolinilo)metylo)-2-metylopropanoamid, inhibitor demetylazy histonowej lizyny XV, SD-70
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(c3[o]ccc3)c1c(c2ncccc2cc1)O)C(=O)C(C)C
Klucz InChI
PBZYAPZLINAHET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek z cząsteczką 8-hydroksychinoliny (8HQ) chelatującą Fe(II) hamuje KDM4C (IC50 = 30 µM przeciwko demetylacji histonu H3K9me2 grasicy cielęcej; [FeSO4] = 50 µM i [α-ketoglutaran] = 1 mM) i prawdopodobnie innych członków JMJD2/KDM4 demetylaz histonowych zawierających domenę Jumonji (JHDM). Skutecznie hamuje ekspresję genów docelowych receptora androgenowego (AR) w hodowlach ludzkiego gruczolakoraka prostaty LNCaP po stymulacji 100 nM DHT, a także w komórkach CWR22Rv1 z konstytutywnie aktywnym AR (10 µM) bez wpływu na aktywność topoizomerazy E. coli Topo I lub ludzkiej Topo II. Wykazano, że zapobiega indukowanej przez AR / stres genotoksyczny translokacji chromosomalnej TMPRSS2 i fuzji genów w komórkach LNCaP (odpowiednio 1/100 i 1/13 kontrolnego poziomu indukcji TMPRSS2ETV1 i TMPRSS2ERG; 10 µM SD70 dozowane 2 godziny przed 24-godzinnym napromieniowaniem 50 Gy i 100 nM DHT) i wykazuje aktywność antyproliferacyjną przeciwko CWR22Rv1 zarówno w kulturach (97% zmniejszona vs. 260% zwiększona liczba żywych komórek na 24-godzinnym napromieniowaniu 50 Gy i 100 nM DHT). 260% zwiększona liczba żywych komórek w d6 w teście MTS z lub bez 10 µM SD70 ) in vitro i u myszy (84% zahamowanie wzrostu w d10; 10 mg/4 ml/kg/d i.p.) in vivo bez widocznej toksyczności dla zwierząt. Analizy genomowych miejsc wiązania LNCaP wykorzystujące Chem-seq z biotyną-derywatyzowaną SD70, a także ChIP oparte na przeciwciałach ujawniają, że 46% genów regulowanych > 1,5-krotnie po stymulacji DHT ma zarówno wzmacniacz AR, jak i miejsca wiązania SD70 w obrębie 500 kb promotora genu kodującego, a 42% wszystkich genów tłumionych SD70 w komórkach LNCaP traktowanych DHT to geny indukowane DHT. Podobnie, zwiększone wiązanie KDM4C po leczeniu DHT obserwuje się na wzmacniaczach AR współwystępujących z SD70.
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny, nietoksyczny związek na bazie 8-hydroksychinoliny, który wiąże się i kolokalizuje z receptorem androgenowym (AR) zarówno w zależnych od ligandu, jak i niezależnych transkrypcyjnych elementach regulacyjnych. Działa jako inhibitor ekspresji genów regulowanych przez dihydotestosteron. Wykazano, że hamuje transkrypcję komórek raka prostaty poprzez blokowanie aktywności demetylazy lizyny histonowej KDM4C (IC50 = 30 µM). Zwiększa całkowity poziom H3K9me2 w limfocytach 293 T w regionach wzmacniacza i promotora oraz powoduje nieznaczne zmniejszenie poziomu metylowanego H3K36. Nie wpływa w znaczący sposób na aktywność polimerazy DNA/RNA lub topoizomerazy I i II. Blokuje proliferację niezależnych od hormonów komórek CWR22Rv1 w hodowli (~ 5 µM), a także hamuje ich wzrost w mysim modelu ksenoprzeszczepu raka prostaty (10 mg/kg, i.p. dziennie).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
JMJD2C/KDM4C
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Jin, C., et al. 2014. Proc. Natl. Acad. Sci. USA111, 9235.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3