Kluczowe dokumenty
55082
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
Tefzel® adapter (one-piece design)
opakowanie
pkg of 1 ea
dopasowywanie
female Luer
10-32 male
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)