Kluczowe dokumenty
54479
Rheodyne® Model 7000L Stream Switching Valve, Large Bore
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Materiały
stainless steel valve
Właściwości
manual
number of ports 6
positions 2
producent / nazwa handlowa
Rheodyne 7000L
Parametry
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
dopasowywanie
10-32 Rheodyne thread
Opis ogólny
The 2-position 7000L Stream Switching Valve has a flow passage of 1 mm (0.040″).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)