Merck
54373
Supelco
Pyridalyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-{3-{2,6-Dichloro-4-[(3,3-dichloro-2-propen-1-yl)oxy]phenoxy}propoxy}-5-(trifluoromethyl)pyridine, [2,6-Dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl]-3-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)propyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14Cl4F3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=C(OCCCOC2=NC=C(C(F)(F)F)C=C2)C(Cl)=CC(OCC=C(Cl)Cl)=C1
InChI
1S/C18H14Cl4F3NO3/c19-13-8-12(27-7-4-15(21)22)9-14(20)17(13)29-6-1-5-28-16-3-2-11(10-26-16)18(23,24)25/h2-4,8-10H,1,5-7H2
Klucz InChI
AEHJMNVBLRLZKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)