Merck
18996
Supelco
Metrafenone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(3-Bromo-6-methoxy-2-methylphenyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3′-Bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21BrO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)c(C)c1C(=O)c2c(C)cc(OC)c(OC)c2OC
InChI
1S/C19H21BrO5/c1-10-9-14(23-4)18(24-5)19(25-6)15(10)17(21)16-11(2)12(20)7-8-13(16)22-3/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
AMSPWOYQQAWRRM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Metrafenon to ogólnoustrojowy środek grzybobójczy stosowany ze względu na swoje właściwości ochronne, lecznicze i antysporulacyjne. Należy do klasy chemicznej benzofenonów i jest stosowany przeciwko Pseudocercosporella herpotrichoides i Erysiphegraminis w pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmieniu i Uncinula necator w winogronach.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. metrafenon został zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako substancja czynna w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) od 0,01 mg/kg do 7 mg/kg są ustalone dla obecności metrafenonu w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2018/687. Nr 2018/687.
Metrafenon musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Metrafenon CRM może być również stosowany w analizie pozostałości:
  • 209 pestycydów i trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP), ekstrahowanych za pomocą procedury opartej na QuEChERS ze świeżych próbek wątroby bydła i kurcząt, przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)
  • 252 pestycydy wyekstrahowane z próbek wód powierzchniowych za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) przy użyciu chromatografii cieczowej kwadrupol-orbitrap tandemowej spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości
  • 250 pozostałości pestycydów wyekstrahowanych metodą QuEChERS ze 103 próbek przetworzonych owoców przy użyciu ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS)
  • 379 pestycydów w próbkach ludzkiej surowicy wyekstrahowanych metodą QuEChERS przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Metrafenon w dziewięciu próbkach świeżych warzyw przy użyciu matrycowej dyspersji w fazie stałej (MSPD) i HPLC-UV
  • Metrafenon w gorzkiej tykwie i próbkach gleby przy użyciu chromatografii gazowej połączonej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)