54277-U
SupelMIP® SPE - Bisphenol A
bed weight 100 mg, volume 6 mL, pk of 50
Synonim(y):
SupelMIP® SPE - Bisphenol A
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
skład
bed weight, 100 mg
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
bisphenol A MIP coating
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
By careful design of the imprinting site, either by molecular modeling, experimental design, or screening methods, the binding cavities can be engineered to offer multiple interaction points with the analyte(s) of interest. This leads to a stronger interaction between the solid-phase and the analyte(s). As a consequence, harsher wash conditions can be tolerated during SPE methodology resulting in cleaner extracts. Because extraction selectivity is significantly improved, lower background is observed allowing analysts to achieve lower limits of detection.
Visit www.sigma-aldrich.com/supelmip to learn more.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Highly selective SPE for trace analysis in complex matrices
- Achieve lower detection limits
- Significant time and cost savings
- Improved MS-compatibility
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
440.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
227 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
Powiązane treści
SupelMIP SPE opiera się na technologii polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP). Każda faza SupelMIP oferuje dostosowaną do potrzeb selektywność ekstrakcji śladowych analitów w złożonych matrycach.
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.