54181-U
Supel™-Select HLB SPE Tube
bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
jakość
MS friendly
skład
bed wt., 30 mg
opakowanie
pk of 100
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
160-420 m2/g
pojemność
1 mL
Matryca
Hydrophilic modified styrene polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene phase
wielkość cząstki
50-70 μm
wielkość porów
80-200 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
- Hydrophilic modified styrene polymer
- Developed for the extraction of a highly broad range of compounds from aqueous samples
- Retention predominately based on reversed-phase; however, because the phase is hydrophilic modified, it is amenable to polar compounds as well.
- Examples of more polar compounds that are retained and recovered include (but not limited to): pyridoxine (logPo/w -0.56), riboflavin (logPo/w -2.02), biotin (logPo/w 0.11).
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Excellent sample prep performance at a lower price
- Amenable to generic methodology - save time, money, and headache during method development
- Greater capacity allows for smaller bed weights = smaller elution volumes = time savings in sample processing
- Resistance to overdrying allows for more robust methdology
- Low UV and MS extractables for lower background and greater sensitivity
- Stringent production and QC guidelines offer greater lot-to-lot, tube-to-tube, and well-to-well consistency for improved accuracy and precision
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Select HLB SPE is a hydrophilic polymer phase for analyte extraction from aqueous matrices. Here it’s used for statins in plasma and 48 pharmaceutical analytes in drinking water.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glifosat i związki pokrewne są mierzone w płatkach owsianych i płatkach dla niemowląt przy użyciu cząstek na bazie polimeru jonowymiennego do HPLC i SPE. Uzyskano niski poziom detekcji.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.