53318-U
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)