Kluczowe dokumenty
52693-U
Supelco
Discovery® DSC-CN SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 108
zakres etykietowania
7% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
1 mL
Matryca
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
cyano bonding, monomerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase or Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water) when used in reversed-phase; or organic solvents, oils, and lipids when used in normal phase
  • Monomerically bonded, cyanopropyl (7 %C), endcapped
  • Can be used in either reversed-phase or normal phase
  • Ideal for very hydrophobic analytes that may be irreversibly retained on more hydrophobic sorbents such as DSC-18
  • Less retentive than DSC-Si or DSC-Diol when used in normal phase (organic matrices such as hexane or oils)
  • Allows for the rapid release of very polar molecules irreversibly retained on very polar sorbent
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.