Merck
51851
Supelco
Diethylenetriamine
analytical standard
Synonim(y):
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(NH2CH2CH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.17
Beilstein:
605314
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.6 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5% (GC)
temp. samozapłonu
676 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
6.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483-1.485
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Klucz InChI
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest wymieniona w wykazie pozytywnym rozporządzenia UE 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)