Kluczowe dokumenty
51080AST
Supelco
Astec® Diol (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Diol Stationary Phase Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
dł. × śr. wewn.:
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia:
320 m2/g
wielkość cząstki:
5 μm
grupa aktywna macierzy:
diol phase
wielkość porów:
110 Å pore diameter
Matryca:
fully porous particle
silica gel high purity, spherical particle platform
Nazwa produktu
Astec® Diol HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L20
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
80-400 bar pressure (1200-5800 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
320 m2/g
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
110 Å pore diameter
pH robocze
3.5-7
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)