50594-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, particle size, std dev 2.7 μm
Materiały
(SST)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
Właściwości
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
Parametry
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 3.0 mm
macierz
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
2.7 μm
std dev 2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
operating pH range
1-8
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)