Merck
50335-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express OH5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L86
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 3 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9(lit.)
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
Ascentis Express 5 μm OH5 to szybka, wysokowydajna kolumna do chromatografii cieczowej oparta na 5-mikronowej konstrukcji cząstek 4475. Cząstka Fused-Core zapewnia cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na krótsze ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,6 mikrona i ogólnym rozmiarze cząstek ~ 5 mikronów. Faza stacjonarna Ascentis Express 5 μm OH5 to wysoce polarny ligand, który posiada 5 grup hydroksylowych związanych z krzemionką za pomocą nowatorskiej, zastrzeżonej chemii wiązań. Ten wysokowydajny materiał zapewnia kolumnę, która może być używana do tradycyjnej separacji w fazie normalnej przy użyciu niepolarnych, całkowicie organicznych faz ruchomych lub do wodnej chromatografii w fazie normalnej z typowymi fazami ruchomymi do hydrofilowej interaktywnej chromatografii cieczowej (HILIC) związków zasadowych, kwaśnych, zwitterionowych lub obojętnych.
Charakterystyka kolumny
Cząstki Fused-Core mają powierzchnię ~ 100m2/g i średni rozmiar porów 90Å. Cząstki Fused-Core są od 30% do 50% cięższe niż dostępne na rynku całkowicie porowate cząstki ze względu na gęstość stałych rdzeni. Dlatego efektywna powierzchnia na kolumnę jest podobna do kolumn wypełnionych całkowicie porowatymi cząstkami o powierzchni w zakresie 160-200m2/g.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which